Stampa…
2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962869-1G OR962869-5G
APOSOR962869-1GEA 168 EUR
APOSOR962869-1G APOSOR962869-5G
2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline 96%
2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Peso molecolare: 192,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848953
CAS Number: 143525-62-6