2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962845-1G
OR962845-5G
APOSOR962845-1GEA
248
EUR
APOSOR962845-1G
APOSOR962845-5G
2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid 98%
2-(Pentan-3-yloxy)acetic acid
Formula:
C₇H₁₄O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11520462 CAS Number: 189955-91-7 |