Stampa…
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(tert-Butylthio)aniline
OR962840-1G OR962840-5G
APOSOR962840-1GEA 97.4 EUR
APOSOR962840-1G APOSOR962840-5G
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline
Formula: C₁₀H₁₅NS
Peso molecolare: 181,298 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11136099
CAS Number: 51942-41-7