tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR962835-1G
OR962835-5G
APOSOR962835-1GEA
198
EUR
APOSOR962835-1G
APOSOR962835-5G
tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate 98%
tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate
Formula:
C₁₃H₁₈BrNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11042237 CAS Number: 153732-25-3 |