Stampa…
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962808-1G OR962808-5G
APOSOR962808-1GEA 49.3 EUR
APOSOR962808-1G APOSOR962808-5G
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₆H₉N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10001542
CAS Number: 97421-21-1