Stampa…
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (3-iodopropyl)carbamate
OR962795-1G OR962795-5G
APOSOR962795-1GEA 155 EUR
APOSOR962795-1G APOSOR962795-5G
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate 96%
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate
Formula: C₈H₁₆INO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09951819
CAS Number: 167479-01-8