Stampa…
2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962789-1G OR962789-5G
APOSOR962789-1GEA 248 EUR
APOSOR962789-1G APOSOR962789-5G
2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
2-(Ethylsulphonyl)aniline
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 185,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09945923
CAS Number: 31596-87-9