Stampa…
N-Methoxy-6,n-dimethyl-nicotinamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962777-1G OR962777-5G
APOSOR962777-1GEA 234 EUR
APOSOR962777-1G APOSOR962777-5G
N-Methoxy-6,n-dimethyl-nicotinamide 95%
N-Methoxy-6,n-dimethyl-nicotinamide
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907654
CAS Number: 221615-71-0