Stampa…
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962770-1G OR962770-5G
APOSOR962770-1GEA 248 EUR
APOSOR962770-1G APOSOR962770-5G
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile 97%
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907639
CAS Number: 540753-14-8