2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962756-10G
OR962756-1G
OR962756-5G
APOSOR962756-10GEA
592
EUR
APOSOR962756-10G
APOSOR962756-1G
APOSOR962756-5G
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid 98%
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Formula:
C₇H₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09750426 CAS Number: 17106-13-7 |