Stampa…
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962735-1G OR962735-250MG
APOSOR962735-1GEA 284 EUR
APOSOR962735-1G APOSOR962735-250MG
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09036534
CAS Number: 152808-60-1