Stampa…
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (4-hydroxybutan-2-yl)carbamate
OR962733-1G OR962733-5G
APOSOR962733-1GEA 241 EUR
APOSOR962733-1G APOSOR962733-5G
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol 97%
DL-3-(BOC-Amino)-1-butanol
Formula: C₉H₁₉NO₃
Peso molecolare: 189,252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09031504
CAS Number: 146514-31-0