Stampa…
4-Isopropoxyphenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962722-10G OR962722-1G OR962722-5G
APOSOR962722-10GEA 227 EUR
APOSOR962722-10G APOSOR962722-1G APOSOR962722-5G
4-Isopropoxyphenol 97%
4-Isopropoxyphenol
Formula: C₉H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703155
CAS Number: 7495-77-4