Stampa…
2-(Isopropylthio)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962705-10G OR962705-1G OR962705-5G
APOSOR962705-10GEA 133 EUR
APOSOR962705-10G APOSOR962705-1G APOSOR962705-5G
2-(Isopropylthio)aniline 95%
2-(Isopropylthio)aniline
Formula: C₉H₁₃NS
Peso molecolare: 167,271 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691961
CAS Number: 6397-33-7