Stampa…
2-(4-Bromophenyl)ethanamine, N-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Boc-2-(4-Bromo-phenyl)-ethylamine, N-Boc-2-(4-Bromophenyl)ethylamine
OR962698-1G OR962698-5G
APOSOR962698-1GEA 256 EUR
APOSOR962698-1G APOSOR962698-5G
2-(4-Bromophenyl)ethanamine, N-BOC protected 97%
2-(4-Bromophenyl)ethanamine, N-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₈BrNO₂
Peso molecolare: 300,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443684
CAS Number: 120157-97-3