Stampa…
2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962689-100MG OR962689-1G OR962689-250MG
APOSOR962689-100MGEA 147 EUR
APOSOR962689-100MG APOSOR962689-1G APOSOR962689-250MG
2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde 98%
2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO
Peso molecolare: 171,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08052651
CAS Number: 6760-22-1