Stampa…
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962686-1G OR962686-5G
APOSOR962686-1GEA 183 EUR
APOSOR962686-1G APOSOR962686-5G
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol
Formula: C₁₁H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772826
CAS Number: 859850-72-9