Stampa…
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962684-1G OR962684-250MG
APOSOR962684-1GEA 270 EUR
APOSOR962684-1G APOSOR962684-250MG
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₃NO
Peso molecolare: 175,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772825
CAS Number: 857283-89-7