(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(2-Methylquinolin-4-yl)methanol
OR962675-1G
OR962675-250MG
OR962675-5G
APOSOR962675-1GEA
234
EUR
APOSOR962675-1G
APOSOR962675-250MG
APOSOR962675-5G
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol
Formula:
C₁₁H₁₁NO Peso molecolare: 173,211 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07371472 CAS Number: 4939-28-0 |