Stampa…
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962645-1G OR962645-250MG
APOSOR962645-1GEA 364 EUR
APOSOR962645-1G APOSOR962645-250MG
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182.173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203193
CAS Number: 25781-99-1