Stampa…
(4-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962644-1G OR962644-25G OR962644-5G
APOSOR962644-1GEA 147 EUR
APOSOR962644-1G APOSOR962644-25G APOSOR962644-5G
(4-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol 95%
(4-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203114
CAS Number: 676245-12-8