Stampa…
(5-Methylthiophen-2-yl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962642-10G OR962642-1G OR962642-5G
APOSOR962642-10GEA 1010 EUR
APOSOR962642-10G APOSOR962642-1G APOSOR962642-5G
(5-Methylthiophen-2-yl)methanol 97%
(5-Methylthiophen-2-yl)methanol
Formula: C₆H₈OS
Peso molecolare: 128,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202627
CAS Number: 63826-59-5