Stampa…
(4-Piperidin-1-yl-phenyl)methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962640-1G OR962640-25G OR962640-5G
APOSOR962640-1GEA 132 EUR
APOSOR962640-1G APOSOR962640-25G APOSOR962640-5G
(4-Piperidin-1-yl-phenyl)methanol 98%
(4-Piperidin-1-yl-phenyl)methanol
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864822
CAS Number: 677764-87-3