Stampa…
2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR962635-1G OR962635-25G OR962635-5G
APOSOR962635-1GEA 109 EUR
APOSOR962635-1G APOSOR962635-25G APOSOR962635-5G
2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Peso molecolare: 172,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05864671
CAS Number: 151055-86-6