Stampa…
4-(Boc-amino)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (4-(hydroxymethyl)phenyl)carbamate
OR962629-1G OR962629-5G
APOSOR962629-1GEA 53.9 EUR
APOSOR962629-1G APOSOR962629-5G
4-(Boc-amino)benzyl alcohol 97%
4-(Boc-amino)benzyl alcohol
Formula: C₁₂H₁₇NO₃
Peso molecolare: 223,268 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974271
CAS Number: 144072-29-7