Stampa…
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962602-1G OR962602-5G
APOSOR962602-1GEA 234 EUR
APOSOR962602-1G APOSOR962602-5G
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,125 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03011381
CAS Number: 3757-53-7