Stampa…
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962599-1G OR962599-5G
APOSOR962599-1GEA 190 EUR
APOSOR962599-1G APOSOR962599-5G
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid 98%
2-(Cyclohexyloxy)acetic acid
Formula: C₈H₁₄O₃
Peso molecolare: 158,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001653
CAS Number: 71995-54-5