Stampa…
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-N-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic Acid
OR962590-1G OR962590-250MG OR962590-5G
APOSOR962590-1GEA 147 EUR
APOSOR962590-1G APOSOR962590-250MG APOSOR962590-5G
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₅
Peso molecolare: 245,272 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02682656
CAS Number: 139009-66-8