Stampa…
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR962585-1G OR962585-5G
APOSOR962585-1GEA 115 EUR
APOSOR962585-1G APOSOR962585-5G
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 98%
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
Formula: C₉H₉BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02295727
CAS Number: 93670-18-9