Stampa…
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962563-1G OR962563-250MG
APOSOR962563-1GEA 364 EUR
APOSOR962563-1G APOSOR962563-250MG
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182.173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01661527
CAS Number: 55211-84-2