(4-Cyanophenoxy)acetic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-Cyanophenoxy)acetic Acid
OR962557-10G
OR962557-1G
OR962557-5G
APOSOR962557-10GEA
865
EUR
APOSOR962557-10G
APOSOR962557-1G
APOSOR962557-5G
(4-Cyanophenoxy)acetic acid 96%
(4-Cyanophenoxy)acetic acid
Formula:
C₉H₇NO₃ Peso molecolare: 177,157 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01250758 CAS Number: 1878-82-6 |