N-Ethyl-4-nitrobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962553-1G
OR962553-5G
APOSOR962553-1GEA
183
EUR
APOSOR962553-1G
APOSOR962553-5G
N-Ethyl-4-nitrobenzamide 98%
N-Ethyl-4-nitrobenzamide
Formula:
C₉H₁₀N₂O₃ Peso molecolare: 194,187 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01211872 CAS Number: 50445-50-6 |