N-Methyl-4-nitrobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962552-1G
OR962552-5G
APOSOR962552-1GEA
154
EUR
APOSOR962552-1G
APOSOR962552-5G
N-Methyl-4-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-4-nitrobenzamide
Formula:
C₈H₈N₂O₃ Peso molecolare: 180,161 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01211871 CAS Number: 2585-23-1 |