Stampa…
2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylquinoline-4-carbonitrile
OR962547-100MG OR962547-1G OR962547-250MG
APOSOR962547-100MGEA 168 EUR
APOSOR962547-100MG APOSOR962547-1G APOSOR962547-250MG
2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile 98%
2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile
Formula: C₁₁H₈N₂
Peso molecolare: 168,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01085095
CAS Number: 29196-15-4