Stampa…
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Cl-Phenyl)-Gly-OH, 2-((4-Chlorophenyl)amino)acetic acid
OR962513-1G OR962513-5G
APOSOR962513-1GEA 248 EUR
APOSOR962513-1G APOSOR962513-5G
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462901
CAS Number: 5465-90-7