Stampa…
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962512-1G OR962512-500MG
APOSOR962512-1GEA 444 EUR
APOSOR962512-1G APOSOR962512-500MG
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(3,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈Cl₂O₂
Peso molecolare: 231,075 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00461541
CAS Number: 342386-78-1