Ethyl 6-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 6-methylnicotinate
OR962497-1G
OR962497-5G
APOSOR962497-1GEA
59.7
EUR
APOSOR962497-1G
APOSOR962497-5G
Ethyl 6-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl 6-methylpyridine-3-carboxylate
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Peso molecolare: 165,189 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234551 CAS Number: 21684-59-3 |