Stampa…
1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962488-1G OR962488-250MG
APOSOR962488-1GEA 104 EUR
APOSOR962488-1G APOSOR962488-250MG
1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₈H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076193
CAS Number: 13423-60-4