Stampa…
N-Butyl-4-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962453-10G OR962453-1G OR962453-5G
APOSOR962453-10GEA 684 EUR
APOSOR962453-10G APOSOR962453-1G APOSOR962453-5G
N-Butyl-4-nitroaniline 98%
N-Butyl-4-nitroaniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024635
CAS Number: 58259-34-0