Stampa…
2-(4-Chlorophenyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962436-1G OR962436-250MG
APOSOR962436-1GEA 807 EUR
APOSOR962436-1G APOSOR962436-250MG
2-(4-Chlorophenyl)pyridine 95%
2-(4-Chlorophenyl)pyridine
Formula: C₁₁H₈ClN
Peso molecolare: 189,641 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201380
CAS Number: 5969-83-5