Stampa…
2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962418-1G OR962418-5G
APOSOR962418-1GEA 168 EUR
APOSOR962418-1G APOSOR962418-5G
2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine 97%
2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂ClN
Peso molecolare: 181,662 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663429
CAS Number: 298690-74-1