Stampa…
4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxyindoline
OR962408-100MG OR962408-1G OR962408-250MG
APOSOR962408-100MGEA 75.7 EUR
APOSOR962408-100MG APOSOR962408-1G APOSOR962408-250MG
4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole 95%
4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371625
CAS Number: 7555-94-4