Stampa…
3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Propoxyazetidine hydrochloride
OR962398-1G OR962398-5G
APOSOR962398-1GEA 314 EUR
APOSOR962398-1G APOSOR962398-5G
3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
3-Propoxy-azetidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 151,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06804557
CAS Number: 897019-55-5