Stampa…
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR962394-1G OR962394-250MG
APOSOR962394-1GEA 910 EUR
APOSOR962394-1G APOSOR962394-250MG
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile 95%
4-Chloro-1H-indole-2-carbonitrile
Formula: C₉H₅ClN₂
Peso molecolare: 176,602 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23135759
CAS Number: 4404-11-9