Stampa…
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962387-1G OR962387-250MG
APOSOR962387-1GEA 364 EUR
APOSOR962387-1G APOSOR962387-250MG
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate 99%
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso molecolare: 193,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00819133
CAS Number: 210709-23-2