Stampa…
2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962319-1G OR962319-250MG
APOSOR962319-1GEA 683 EUR
APOSOR962319-1G APOSOR962319-250MG
2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile 95%
2-(2-Chloro-phenyl)-propionitrile
Formula: C₉H₈ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10687167
CAS Number: 75920-46-6