2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962317-1G
OR962317-250MG
APOSOR962317-1GEA
163
EUR
APOSOR962317-1G
APOSOR962317-250MG
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid 97%
2-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Formula:
C₉H₉ClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06658208 CAS Number: 2184-85-2 |