N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(tert-Butoxycarbonyl)isoindoline-1-carboxylic acid
OR962274-1G
OR962274-250MG
OR962274-500MG
APOSOR962274-1GEA
655
EUR
APOSOR962274-1G
APOSOR962274-250MG
APOSOR962274-500MG
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid
Formula:
C₁₄H₁₇NO₄ Peso molecolare: 263,289 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01321007 CAS Number: 221352-46-1 |