Stampa…
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Methoxyethoxy)phenol
OR962223-1G OR962223-250MG
APOSOR962223-1GEA 94.5 EUR
APOSOR962223-1G APOSOR962223-250MG
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol 95%
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114941
CAS Number: 51980-60-0