Stampa…
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962208-10G OR962208-1G OR962208-5G
APOSOR962208-10GEA 452 EUR
APOSOR962208-10G APOSOR962208-1G APOSOR962208-5G
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 98%
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Formula: C₈H₇N₃
Peso molecolare: 145,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863221
CAS Number: 18653-75-3